Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4945-100G C4945-10G C4945-25G
SIALC4945-100GEA 628 EUR
SIALC4945-100G SIALC4945-10G SIALC4945-25G
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Molecular Weight: 213,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II