(Iodmethyl)cyclopentan 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 48.8 EUR
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Iodmethyl)cyclopentan 98% stabilisiert
(Iodomethyl)cyclopentane
Formel: C₆H₁₁I
Siedepunkt: 78 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453190
CAS-Nummer: 27935-87-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder