(Iodmethyl)cyclopentan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
B25391.14
B25391.06
B25391.14EA
565
EUR
B25391.14
B25391.06
(Iodmethyl)cyclopentan ≥98% stabilisiert
(Iodomethyl)cyclopentane
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 27935-87-1
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.542
Boiling Point: 78°/17mm
MDL No.: MFCD03453190
Formel:
C₆H₁₁I Siedepunkt: 78 °C (17 mmHg) Dichte: 1,614 Flammpunkt: 92 °C (198 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453190 CAS-Nummer: 27935-87-1 |