Eisen-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Fe in 15%iger Salzsäure (aus FeCl3) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09972.0001 1.09972.0050
1.09972.0001EA 46.6 EUR
1.09972.0001 1.09972.0050
Eisen-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Fe in 15%iger Salzsäure (aus FeCl3) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST