(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-1-Phenylethanol-[²H₉]
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 EUR
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
(±)-1-Phenylethanol-[D9]
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 131,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 19547-01-4
UN: 2937
ADR: 6.1,III