HERAcell® i CO₂ Incubators
Lieferant: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 7502 EUR
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die CO₂-Inkubatoren der HERAcell® i-Serie sorgen für stabile, genau überwachte Wachstumsbedingungen, die einen unübertroffenen Schutz vor Kontamination bei wertvollen Zell- und Gewebekulturen bieten. Extrem kurze Erholzeiten für CO₂ und Temperatur beschleunigen das Zellwachstum. Die Geräte sind in zwei praktischen Größen und zwei Innenkammer-Ausführungen erhältlich, die entweder aus korrosionsfestem Edelstahl oder zu 100% aus antimikrobiellem massivem Kupfer bestehen. Der Innenraum aus massivem Kupfer verhindert mit natürlichen Mitteln das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Die Modelle sind standardmäßig mit hochwertigen Wärmeleitfähigkeitssensoren (TC) ausgestattet.
  • Optimales Wachstum Ihrer Kulturen durch sichere und stabile Inkubationsbedingungen
  • Durch den großen, direkt beheizten Wassertank fünfmal so kurze Feuchteerholzeiten wie bei herkömmlichen Wasserwannen, so dass die Kulturen vor dem Austrocknen geschützt werden
  • Der Lüfter sorgt für eine effizientere Zirkulation bei kritischen Temperatur-, Gas- und Feuchtigkeitsbedingungen, so dass gesunde, einheitliche Zellen entstehen Diese standardisierten Bedingungen gewährleisten geringere Abweichungen und reproduzierbarere Ergebnisse
  • Exklusive ContraCon™-Hochtemperatur Dekontaminations-Routine bei 90 °C feuchter Hitze. Unabhängige Tests Dritter belegen die Beseitigung biologischer Verunreinigungen, einschließlich Pilzformen, vegetative und Sporenformen von Bakterien, einschließlich Mykoplasmen
  • Kulturen sind durch schnelle Feuchteerholzeit vor dem Austrocknen geschützt
Inkl. iCAN™-Steuerung (Interactive Control Access Navigator), mit deren Hilfe Benutzer durch Abfrage von Parametern hinsichtlich von ihnen festgelegten Zeitintervallen Informationen über bisherige Ergebnisse erhalten, um zu breiteren Forschungsergebnissen zu gelangen. Darüber hinaus können wichtige Änderungen der Kultivierungsbedingungen über Protokolle und Aufzeichnungen aller Benutzerinteraktionen mit dem Inkubator (z. B. Öffnen von Türen, Änderungen der Parameter) identifiziert werden. Die Steuerung wird an der Tür montiert. Dadurch ist sie leicht zugänglich und gut sichtbar. Verschiedene Sprachen wählbar. Änderungen an den Kultivierungsbedingungen werden direkt über Protokolle und Aufzeichnungen am Bildschirm angezeigt. Die Glastüren sind mit sicheren Verriegelungen ausgestattet, die verhindern, dass die Innentüren versehentlich offen bleiben. Die Geräte weisen einen großen, direkt beheizten Wassertank sowie bis zu fünfmal so kurze Feuchteerholzeiten wie herkömmliche Brutschränke mit einem Wassertank auf. Akustische und optische Alarme bei niedrigem Wasserstand.
Zubehörinformationen: IR-CO₂-Sensor (Dualstrahl-Infrarotsensor) wird empfohlen, wenn sich Temperatur und Feuchtigkeit häufig ändern (z.B. wenn die Tür häufig geöffnet wird). Dieser Sensor wird als werksseitig montierte Option empfohlen. Der IR-Sensor wird durch Feuchtigkeit und Hitze nicht beeinflusst. Die optionale O₂-Steuereinheit ist auch mit zwei Arten von O₂-Regelbereichen und automatischer Auto-Cal-Kalibrierung für Anwendungen, bei denen hypoxische oder hyperoxische Bedingungen erforderlich sind, verfügbar. Um wertvolle Zellen zu schützen können die Einheiten mit der iONGUARD™ antimikrobielle 3D-Silber-Matrix, die permanent das Wachstum biologischer Kontaminanten hemmt und die Edelstahloptik erhält, ausgestattet werden.
Neben einem Innenraum aus 100 % Kupfer ist eine große Auswahl an Technologien zum Schutz der Oberflächen vor Kontamination gegeben.
Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehören drei Einlegeböden aus Edelstahl oder massivem Kupfer. Bitte kontaktieren Sie Avantor für weitere Informationen.