Reagenzglasgestelle, Stack Rack™
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F188601316 F188602630
BELAF188601316EA 110 EUR
BELAF188601316 BELAF188602630
Reagenzglasgestelle, Stack Rack™
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß
  • Robust und chemikalienbeständig
  • Bruch- und fleckenfest
  • Obere Regalhöhe: 70 mm
Diese steifen Racks haben ineinander greifende Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln beim Beladen mit bis zu 100 mm langen Röhrchen. Die Reihen sind nummeriert und beschriftet zur einfachen Identifizierung der Röhrchen.