Zentrifugal-Rührwellen, BOLA
Lieferant: Bohlender
C377-04 C377-08 C377-10 C377-12 C377-14 C377-16
BOHLC377-04EA 138 EUR
BOHLC377-04 BOHLC377-08 BOHLC377-10 BOHLC377-12 BOHLC377-14 BOHLC377-16
Zentrifugal-Rührwellen, BOLA
Rührer Rührschäfte
Rührwelle aus mit PTFE überzogenem Edelstahl und Rühreinheit komplett aus PTFE.
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
Zum Rühren in Gefäßen mit engem Hals oder mit Schlifföffnung.