Schutzbrillen, uvex meteor
Lieferant: UVEX
9134.005 9134.002
UVEX9134.005EA 34.2 EUR
UVEX9134.005 UVEX9134.002
Schutzbrillen, uvex meteor
Schutzbrillen
Diese Zweischeibenbrille mit dichtschließender Fassung bietet zuverlässigen Schutz und schirmt gegen Partikel von unten ab.
  • Anatomisch geformte Nasenauflage
  • Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integiert
  • Vierstufige Bügellängenverstellung
  • Leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
Standards: EN 166
Lieferumfang: Wird mit Etui und Mikrofasertuch geliefert.