Messzylinder, hohe Form, mit Henkel, Holdfast®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F284611000 F284612000
612-4970EA 80.1 EUR
612-4970 612-4971
Messzylinder, hohe Form, mit Henkel, Holdfast®
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, hohe Form, mit Henkel.
  • Bietet einen sicheren, soliden Griff für einfaches Ausgießen Einfach zu lesende doppelte Skala mit erhabenen Graduierungen Einfach zu lesende doppelte Skala mit erhabenen Graduierungen Sechskantfuß verhindert Umfallen und Wegrollen Erzeugt keinen Minsikus