Hülsen für Schliffe, mit Rippen, BOLA
Lieferant: Bohlender
H930-01 H930-02 H930-03 H930-04 H930-05 H930-06 H930-07 H930-08 H930-09 H930-10 H930-11 H930-13 H930-14 H930-15 H932-10 H932-07 H932-06 H932-05 H932-03
BOHLH930-01EA 3.9 EUR
BOHLH930-01 BOHLH930-02 BOHLH930-03 201-6125 201-6126 BOHLH930-06 201-6127 BOHLH930-08 BOHLH930-09 201-6129 BOHLH930-11 BOHLH930-13 201-6130 BOHLH930-15 BOHLH932-10 BOHLH932-07 BOHLH932-06 BOHLH932-05 BOHLH932-03
Hülsen für Schliffe, mit Rippen, BOLA
Normschliff-Manschetten und Faltenbälge Schliffmanschetten
PTFE.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Vakuumtauglich
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Mit außenliegenden Dichtringen („Rippen“). Ohne Klemmring und daher mit Gelenkklemmen verwendbar. Für Vakuum bis 0,1 mbar. Robuste Konstruktion für den Dauereinsatz. Dichtringe sind leicht zugänglich und daher leicht zu reinigen.
Standards:
Lieferumfang:
Bestellen