Natriumcyanamidat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sodium hydrogencyanamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
495905-25G 495905-5G
SIAL495905-25GEA 169 EUR
SIAL495905-25G SIAL495905-5G
Natriumcyanamidat, Sigma-Aldrich®
Natriumcyanamidat
Formel: CHN₂Na
Molecular Weight: 64.02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066500
CAS-Nummer: 17292-62-5
EINECS: 241-322-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III