Eisen, powder
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 182 EUR
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Eisen, powder
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109