Fluorid-Standardlösung, 1000 mg/L F- in Wasser (aus NaF) Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: Bernd Kraft
04309.0000 04309.1000
KRAF04309.0000EA 38.3 EUR
KRAF04309.0000 KRAF04309.1000
Fluorid-Standardlösung, 1000 mg/L F- in Wasser (aus NaF) Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Fluorid-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST