(4-Nitrophenyl)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Nitrobenzylcyanid
SB00725.1 SB00725.10 SB00725.50
MAYBSB00725.1EA 0 EUR
MAYBSB00725.1 MAYBSB00725.10 MAYBSB00725.50
(4-Nitrophenyl)acetonitril
(4-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Siedepunkt: 336
Schmelzpunkt: 108…113 °C
MDL: MFCD00007372
CAS-Nummer: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06688