2-Thiophenboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Thienylboronsäure, Thiophen-2-boronsäure
CC13012.1
CC13012EA
MAYBCC13012.1EA
0
EUR
MAYBCC13012.1
MAYBCC13012EA
2-Thiophenboronsäure
2-Thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₅BO₂S Molecular Weight: 127,96 g/mol Schmelzpunkt: 146…147 °C |
MDL:
MFCD00151850 CAS-Nummer: 6165-68-0 |