3-Thiophenboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Thienylboronsäure, Thiophen-3-boronsäure
CC13112.250
CC13112DA
CHMPCC13112.250EA
0
EUR
CHMPCC13112.250
MAYBCC13112DA
3-Thiophenboronsäure
3-Thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₅BO₂S Molecular Weight: 127,96 g/mol Schmelzpunkt: 162…164 °C |
MDL:
MFCD00151851 CAS-Nummer: 6165-69-1 |