ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
17664.3000
17664.5000
KRAF17664.3000EA
34.7
EUR
KRAF17664.3000
KRAF17664.5000
ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung, reinst
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...