Flußsäure 40% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

21192.2000 21192.3000 21192.4000
KRAF21192.2000EA 38.5 EUR
KRAF21192.2000 KRAF21192.3000 KRAF21192.4000
Flußsäure 40% analytisches Reagens
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR