DL-Limonen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-Limonen, (±)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, (±)-Dipenten, (±)-p-Mentha-1,8-dien, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 28.52 EUR
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
DL-Limonen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Mentha-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062992
CAS-Nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05518
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)