4-Brombenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brom-α-chlortoluol, α-Chlor-4-bromtoluol, 1-(Chlormethyl)-4-brombenzol
726362-25G 726362-5G
SIAL726362-25GEA 121 EUR
SIAL726362-25G SIAL726362-5G
4-Brombenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…41 °C
MDL: MFCD00040867
CAS-Nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394