5-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyisoquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H33207-25G H33207-5G
SIALH33207-25GEA 405 EUR
SIALH33207-25G SIALH33207-5G
5-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
5-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
MDL: MFCD00006906
CAS-Nummer: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9