6-Isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-6-ol
HC-6030-5G
HC-6030-1G
COBBHC-6030-5GEA
0
EUR
COBBHC-6030-5G
COBBHC-6030-1G
6-Isochinolinol
6-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol |
MDL:
MFCD04114860 CAS-Nummer: 7651-82-3 EINECS: 231-612-8 |