Flußsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
184225-100G 184225-25G
SIAL184225-100GEA 133 EUR
SIAL184225-100G SIAL184225-25G
Flußsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20.01 g/mol
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8