Isobutylenoxid (2,2-Dimethyloxiran, 1,2-Epoxy-2-methylpropan) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
348500250 348501000
ACRO348500250EA 102 EUR
ACRO348500250 ACRO348501000
Isobutylenoxid (2,2-Dimethyloxiran, 1,2-Epoxy-2-methylpropan) 98%
Isobutylenoxid (2,2-Dimethyloxiran, 1,2-Epoxy-2-methylpropan)
Formel: C₄H₈O
Flammpunkt: –32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066354
CAS-Nummer: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %