Isochinolin-5-amin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
L01223.03 L01223.06 L01223.14
L01223.03EA 28.2 EUR
L01223.03 L01223.06 L01223.14
Isochinolin-5-amin 99%
Isochinolin-5-amin
Purity: 99% CAS No.: 1125-60-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 114465
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Schmelzpunkt: 126…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006907
CAS-Nummer: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3