Isochinolin-5-amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136107-1G
136107-5G
SIAL136107-1GEA
34.5
EUR
SIAL136107-1G
SIAL136107-5G
Isochinolin-5-amin, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-5-amin
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144,18 g/mol |
MDL:
MFCD00006907 CAS-Nummer: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |