4-(2-Phenyl-2-propanyl)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenol
B23410.0B B23410.22 B23410.30
B23410.0BEA 209 EUR
B23410.0B B23410.22 B23410.30
4-(2-Phenyl-2-propanyl)phenol ≥97%
4-Cumylphenol
Purity: 97% CAS No.: 599-64-4 Molecular Formula: C15H16O Formula Weight: 212.29 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 70-73° Boiling Point: 189-191°/10mm Beilstein Reference: 1870517 MDL No.: MFCD00002365
Formel: C₁₅H₁₆O
Molecular Weight: 212,29 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Dichte: 1,115
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002365
CAS-Nummer: 599-64-4
EINECS: 209-968-0