4,4''-Dibrom-p-terphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4''-Dibromo-1,1':4',1''-terphenyl
705411-1G 705411-5G
SIAL705411-1GEA 58.3 EUR
SIAL705411-1G SIAL705411-5G
4,4''-Dibrom-p-terphenyl, Sigma-Aldrich®
4,4''-Dibrom-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₂Br₂
Molecular Weight: 388,1000 g/mol
MDL: MFCD00272889
CAS-Nummer: 17788-94-2