2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
H26064.06 H26064.03
H26064.06EA 51.2 EUR
H26064.06 H26064.03
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure ≥98%
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 78495-63-3 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD02179483
Formel: C₇H₈BFO₃
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179483
CAS-Nummer: 78495-63-3