2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
BB-2289-5G
BB-2289-25G
BB-2289-100G
COBBBB-2289-5GEA
49.7
EUR
COBBBB-2289-5G
COBBBB-2289-25G
COBBBB-2289-100G
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169,95 g/mol |
MDL:
MFCD02179483 CAS-Nummer: 78495-63-3 |