2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512761-1G 512761-5G
SIAL512761-1GEA 32.1 EUR
SIAL512761-1G SIAL512761-5G
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
Molecular Weight: 169,95 g/mol
MDL: MFCD02179483
CAS-Nummer: 78495-63-3