3-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5110-5G BB-5110-1G
COBBBB-5110-5GEA 335 EUR
COBBBB-5110-5G COBBBB-5110-1G
3-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
3-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
Molecular Weight: 169,9460 g/mol
MDL: MFCD03095355
CAS-Nummer: 762287-59-2