3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19818.03 L19818.06
L19818.03EA 57.1 EUR
L19818.03 L19818.06
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure ≥98%
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 149507-26-6 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 237-239° Beilstein Reference: 7370120
Formel: C₇H₈BFO₃
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00807404
CAS-Nummer: 149507-26-6