5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
BB-2692-1G
BB-2692-5G
BB-2692-100G
BB-2692-25G
COBBBB-2692-1GEA
0
EUR
COBBBB-2692-1G
COBBBB-2692-5G
COBBBB-2692-100G
COBBBB-2692-25G
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169,95 g/mol |
MDL:
MFCD01863526 CAS-Nummer: 179897-94-0 |