5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483540-25G 483540-5G
SIAL483540-25GEA 200 EUR
SIAL483540-25G SIAL483540-5G
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
Molecular Weight: 169,95 g/mol
MDL: MFCD01863526
CAS-Nummer: 179897-94-0