3-Methoxy-2,4,6-trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2,4,6-Trifluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
BB-8037-1G
BB-8037-250M
COBBBB-8037-1GEA
269
EUR
COBBBB-8037-1G
COBBBB-8037-250M
3-Methoxy-2,4,6-trifluorphenylboronsäure
3-Methoxy-2,4,6-trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Molecular Weight: 205.927 g/mol |
MDL:
MFCD07369755 CAS-Nummer: 849062-08-4 |