4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
BB-2686-5G
BB-2686-25G
BB-2686-1G
COBBBB-2686-5GEA
101
EUR
COBBBB-2686-5G
COBBBB-2686-25G
COBBBB-2686-1G
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169.95 g/mol |
MDL:
MFCD03788423 CAS-Nummer: 179899-07-1 |