3-(3,4-Difluorphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
H26185.03 H26185.06
H26185.03EA 17.5 EUR
H26185.03 H26185.06
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsäure ≥98%
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsäure
Purity: 98% CAS No.: 161712-75-0 Molecular Formula: C9H8F2O2 Formula Weight: 186.16 Melting Point: 49-53° MDL No.: MFCD00799520
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,16 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799520
CAS-Nummer: 161712-75-0