2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
H54504.06
H54504.14
H54504.06EA
60.2
EUR
H54504.06
H54504.14
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 100-27-6
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 177°/16mm
MDL No.: MFCD00010202
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.16 g/mol Siedepunkt: 177 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010202 CAS-Nummer: 100-27-6 EINECS: 202-835-8 |