2-(4-Nitrophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183466-10G 183466-50G
SIAL183466-10GEA 35.8 EUR
SIAL183466-10G SIAL183466-50G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉NO₃
MDL: MFCD00010202
CAS-Nummer: 100-27-6
EINECS: 202-835-8