Diethyl propylphosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 1-propylphosphonate
A17105.09 A17105.18
A17105.09EA 39.3 EUR
A17105.09 A17105.18
Diethyl propylphosphonat ≥97%
Diethyl propylphosphonat
Purity: 97% CAS No.: 18812-51-6 Molecular Formula: C7H17O3P Formula Weight: 180.19 Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 94-96°/12mm MDL No.: MFCD00015139
Formel: C₇H₁₇O₃P
Molecular Weight: 180.19 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (12 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015139
CAS-Nummer: 18812-51-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable