1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L08143.14 L08143.22
L08143.14EA 45.2 EUR
L08143.14 L08143.22
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Purity: 97% CAS No.: 91-21-4 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5680 Odour: Amine-like pH: 11 Melting Point: -30° Boiling Point: 232-233° Beilstein Reference: 116156 MDL No.: MFCD00006896
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 232…233 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,049
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006896
CAS-Nummer: 91-21-4
EINECS: 202-050-0