1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T13005-100G T13005-25G
SIALT13005-100GEA 93.3 EUR
SIALT13005-100G SIALT13005-25G
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
MDL: MFCD00006896
CAS-Nummer: 91-21-4
EINECS: 202-050-0