Chlorwasserstoff 4 N in 1,4-Dioxan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
388361000 388368000
388361000.EA 144 EUR
388361000. 388368000.
Chlorwasserstoff 4 N in 1,4-Dioxan, AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N