Chlorwasserstoff 4 M in 1,4-Dioxan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 330 EUR
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Chlorwasserstoff 4 M in 1,4-Dioxan 99%
Chlorwasserstoff
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1.05
Flammpunkt: 17 °C (63 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II