N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
KM06507.250 KM06507.1
MAYBKM06507.250EA 0 EUR
MAYBKM06507.250 MAYBKM06507.1
N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Molecular Weight: 238.498 g/mol
MDL: MFCD00018888
CAS-Nummer: 6974-56-7