N-(3,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
SPB07409.1 SPB07409.10 SPB07409.50
MAYBSPB07409.1EA 0 EUR
MAYBSPB07409.1 MAYBSPB07409.10 MAYBSPB07409.50
N-(3,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(3,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Molecular Weight: 238.498 g/mol
MDL: MFCD00032563
CAS-Nummer: 20149-84-2