N-(3,5-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-3,5-dichloroaniline
SPB05348.1
SPB05348.10
SPB05348.50
MAYBSPB05348.1EA
0
EUR
MAYBSPB05348.1
MAYBSPB05348.10
MAYBSPB05348.50
N-(3,5-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(3,5-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel:
C₈H₆Cl₃NO |
CAS-Nummer:
33560-48-4 |