2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00876.1
TL00876.10
TL00876.50
MAYBTL00876.1EA
0
EUR
MAYBTL00876.1
MAYBTL00876.10
MAYBTL00876.50
2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₉Cl₂NO |
CAS-Nummer:
61655-97-8 |